Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ TSA™ Kit 27, with HRP-streptavidin and Alexa Fluor™ 350 tyramide
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Alexa Fluor™ & Hybridation In Situ
• La technologie TSA (Tyramide Signal Amplification) est une méthode de détection utilisant l'activité catalytique de l'enzyme HRP (Horseradish peroxidase) pour générer un marquage intense de la protéine ou de la séquence nucléique cible
• 50 à 150 réactions par kit
• Kits TSA complexés avec les Alexa Fluor™
• La technologie TSA (Tyramide Signal Amplification) est une méthode de détection utilisant l'activité catalytique de l'enzyme HRP (Horseradish peroxidase) pour générer un marquage intense de la protéine ou de la séquence nucléique cible
• 50 à 150 réactions par kit
• Kits TSA complexés avec les Alexa Fluor™
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Quantité | 1 Kit |