Learn More
Invitrogen™ Yeast Vacuole Marker Sampler Kit
Description
Le kit d’échantillons de marqueurs de la vacuole des levures contient des quantités d’échantillons d’une série de nouvelles sondes et de sondes ayant déjà fait leurs preuves, notamment, trois colorations fluorescentes bleues à base de coumarine qui colorent de manière sélective la lumière de la vacuole des levures, le marqueur fluorescent vert de la membrane de la vacuole MDY-64 pour la coloration de la membrane de la vacuole ainsi que le marqueur de référence 5-(et-6)-carboxy-2’,7-dichlorodihydrofluorescéine (carboxy-DCFDA), un marqueur couramment utilisé.
Analyse de levures, analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, suivi microbien, analyse microbiologique, vacuoles, analyse de compartiments subcellulaires chez la levure
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu, vert |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 1 kit |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Kit d’échantillons de marqueurs de la vacuole de levure |
| SubCellular Localization | Vacuoles |