Learn More
Tamis moléculaire déshydratant avec indicateur pour le séchage des gaz, microbilles, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieve Dehydrate Fluka With Indicator For Drying Gases |
| Densité | 2g/cm |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Porosité | 4 |
| Quantité | 1 kg |
| CAS | 1318-02-1, 10124-43-3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |