Learn More
Tamis moléculaires 13X, maillage 8à 12, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44807 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
Code produit. 10012500
Marque: Thermo Scientific Acros 197315000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 63231-69-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Molecular sieves 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 13X
Couleur Beige
Note relative au nom 13X, 8 to 12 mesh
Poids volumétrique 600g/L min.
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle 1.5% max.
Adsorption de l’eau 23.5% min.
Quantité 500 g
Forme physique Billes