Learn More
Tamis moléculaires 3 A, 8à 12 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15204674 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Code produit. 15204674
Marque: Thermo Scientific Acros 197250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves 3A
Couleur Beige à marron
Note relative au nom 8 to 12 mesh
Poids volumétrique 600g/L min.
Eau résiduelle 1.5% max.
Adsorption de l’eau 20% min. (60% rel. humid.)
Quantité 25 kg
Forme physique Billes
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.