Learn More
Tamis moléculaires, 4Å, 4 à 8 mailles, Honeywell Fluka™
Code produit. 15601850 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 15601850
Marque: Honeywell-Fluka 2085901KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Billes, 4 à 8 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 4 Å
Dimensions de la maille 4 to 8mesh
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport