Learn More
Tamis moléculaires, 4Å, 8 à 12 mailles, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 4 Å |
| Dimensions de la maille | 8 to 12mesh |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |