Learn More
Tamis moléculaires 4 A, 10à 18 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 4A |
Couleur | Beige |
Poids volumétrique | 680 to 760g/L |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Eau résiduelle | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
Adsorption de l’eau | > 20% (50% rH, 20°C, 24 h) |
Quantité | 5 kg |
Forme physique | Granulés |