Learn More
Tamis moléculaires 4A, cylindres, diamètre 3,2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229046 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10882231
Marque: Thermo Scientific Acros 436730010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 4A
Couleur Beige
Poids volumétrique 650 to 750g/L
Conditionnement Bouteille en verre
Eau résiduelle < 2% (900°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau > 20% (55% rH, 20°C)
Quantité 1 kg
Forme physique Éprouvettes
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque