Learn More
Tamis moléculaires 4A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 4A |
| Couleur | Blanc à beige |
| Note relative au nom | Powder, <50 micron |
| pH | 9 to 12 (10% water suspension) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Eau résiduelle | 3% max. |
| Adsorption de l’eau | 18% max. |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Numéro MDL | MFCD00131613 |
| Afficher plus |