Learn More
Tamis moléculaires 4A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10236940
Marque: Thermo Scientific Acros 214800250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 4A
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Conditionnement Bouteille en plastique
Eau résiduelle 3% max.
Adsorption de l’eau 18% max.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Numéro MDL MFCD00131613
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.