Learn More
Tamis moléculaires 5 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Code produit. 10092600
Marque: Thermo Scientific Acros 197285000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Beige
Note relative au nom 5A, 4 to 8 mesh
Poids volumétrique 660 to 780g/L
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie 4 to 8 mesh
Eau résiduelle 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Adsorption de l’eau 20% min.
Quantité 500 g
Forme physique Billes