missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Sachets de poudre de réactif de molybdate

Code produit. 10466532
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10466532

Marque: Hach Lange™ 2107369

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sachets de poudre pour réactif Hach Lange Molybdate, Quantité : 10 ml, Forme physique : Solide

Spécification

Format Pleine
Quantité 10 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis