Learn More
Agencinox™ Béchers en acier inox au molybdène avec poignée
Code produit. 11791903
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11791903
Marque: Agencinox™ 2100A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces béchers pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en acier inox au molybdène avec poignée Agencinox™ assurent la sécurité des transferts de liquides.
  • Structure en acier inox au molybdène
  • Grande résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Diamètre (métrique) externe 100 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau En acier inox (molybdène)
Hauteur (métrique) 130 mm
Type Bécher