Learn More
Molybdène pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12923285 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12923285 100 mL Flacon 100mL
12933285 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12923285 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 134 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL