Learn More
Tige de molybdène, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824820
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11386727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010034.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Environ 3,8 cm/50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Aspect Dark gray rod
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre