Learn More
Tige de molybdène, 3,17 mm (0,125 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 cm
5 x 50 cm
Conditionnement:
5 pièces
50cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molybdenum rod |
| Note relative au nom | 3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed |
| Quantité | 50 cm |
| Poids | ≈0.72g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |