Learn More
Trioxyde de molybdène, ≥ 99,5 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11452882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11452882 100 g
11462882 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215254880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum Trioxide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5%
Poids de la formule 143.94
Qualité Réactif ACS