Learn More
MP Biomedicals Trioxyde de molybdène, ≥ 99,5 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11462882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11462882 500 g
11452882 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215254890
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum Trioxide
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,5 %
Formule linéaire MoO3
Poids de la formule 143.94
Qualité Réactif ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Assay (MoO3) - >99.5%, Insoluble Matter in dilute NH4OH - <0.0100%, Ammonium (NH4) - <0.0020%, Arsenate and Silicate (as SiO2) - <0.0010%, Chloride (Cl) - <0.0020%, Heavy Metals (as Pb)- <0.0050%, Nitrate (NO3)- <0.0030%, Phosphate (PO4)- <0.0005%, Sulfate (SO4) - <0.0200%