Learn More
Trioxyde de molybdène, TRC
Code produit 30467890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM48900825G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum trioxide
CAS 1313-27-5
Quantité 25 g
Formule moléculaire MoO3
Synonyme Molybdenum oxide (MoO3), Bouen SKN 301, JCPDS 35-0609, MFR, MOP-P 100, Mo 1202T, Molybdena, Molybdenum oxide, Molybdenum oxide (Mo4O12), Molybdenum oxide (Mo5O15), Molybdenum trioxide, Molybdenum trioxide pentamer, Molybdenum trioxide tetramer, Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum(VI) trioxide, Molybdic acid anhydride, Molybdic anhydride, Molybdic oxide, NSC 215191, Pol-U, SS-M 0100
Formule InChI InChI=1S/Mo.3O
SMILES O=[Mo](=O)=O
Nom IUPAC trioxomolybdène
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Poids de la formule 145.8902