Learn More
Chlorure de molybdène(V), 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11361878
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11361878 5 g 5g
11391878 50 g 50g
11371878 250 g 250g
11381878 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11361878 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011832.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10241-05-1
Formule moléculaire Cl5Mo
Poids moléculaire (g/mol) 273.20
Numéro MDL MFCD00003467
Clé InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CID PubChem 61497
ChEBI CHEBI:30635
Nom IUPAC pentachloromolybdène
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Specifications
Nom chimique ou matériau Molybdenum(V) chloride
Point de fusion 194°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Black crystals
Tension de vapeur 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99.6% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Poids de la formule 273.24
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Molybdenum(V) chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride