Learn More
Molybdenum(VI) Oxide, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15622820 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15622820 500 g Flacon poly 500g
15612820 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15622820 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 267856500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155°C
Nom chimique ou matériau Molybdenum(Vi) Oxide
Point de fusion 795°C
Couleur Gray
Quantité 500 g
Formule linéaire MoO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 143.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 4.70g/cm3