Learn More
Solstice Oxyde de molybdène(VI), 99,5 %, Solstice
Code produit 15686740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15686740 500 g Flacon poly 500g
15676740 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15686740 Fournisseur Solstice Code fournisseur 69850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    417.70€ / 500g
    Économisez 42.30€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155 °C
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795°c
Note relative au nom Puriss. P.A., 99,5 %, poudre
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 99.8
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Gamme de produits Puriss. P.A.
Aspect Du blanc cassé à la poudre jaunâtre
Plage de pourcentage du dosage 99,8 % min
Densité 4,70 g/cm3
Formule linéaire MoO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau - 1 g/L
Poids de la formule 143,94g/mol
Pourcentage de pureté 99.5%
Origine de la fabrication USA