Learn More
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15657920 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15657920 100 g Flacon poly 100g
15677920 500 g Flacon poly 500g
15667920 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15657920 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur M0753100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795°C
Couleur Gray
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule linéaire MoO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 143.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly