Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489083 250 g 250g
11479083 50 g 50g
11469083 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11159.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de molybdène(VI) est un oxyde très prometteur et stable pour les applications électrochromiques. Il est utilisé comme catalyseur dans l’industrie pétrolière. Il est également utilisé pour fabriquer du molybdène métallique. Il possède un semi-conducteur de type à large bande avec des propriétés électrochromiques, thermochromiques et photochromiques distinctives. Il a été largement étudié en tant que matériau intelligent pour les capteurs de catalyse, les lubrifiants, la batterie au lithium, les cellules solaires organiques et les matériaux d’affichage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans les acides minéraux concentrés et les solutions d’hydroxyde alcalin.
Remarques
Il ne réagit pas avec les acides autres que l’acide sulfurique concentré et l’acide fluorhydrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Molybdenum (VI) oxide
Point de fusion 795°C
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Densité 4.692
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6239
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions.
Poids de la formule 143.94
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide