Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,9995 % (à base de métaux, sans compter W), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11352018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352018 25 g 25g
11342018 100 g 100g
11362018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012930.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
It is used as a selective oxidation catalyst, and as a molybdenum oxidase enzyme. It is a source of molybdenum compounds and molybdenum metal which serves as an additive to steel and corrosion-resistant alloys. It is used for lubricants and lubricant additives. It has applications in process regulators, pigments, corrosion inhibitors, electrochemical devices, displays, and smoke suppressants. It finds use in analytical chemistry, ceramic glazes, enamels, energy storage, and in the manufacture of acrylonitrile through catalytic oxidation of ammonia and propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Aspect White to gray powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9995% (metals basis excluding W)
Densité 4.692 g/cm3
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Poids de la formule 143.94
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide