Learn More
Acétylacétonate de molybdène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656802 50 g Flacon en verre 50g
11914831 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211140500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17524-05-9
Formule moléculaire C10H14MoO6
Poids moléculaire (g/mol) 326.17
Numéro MDL MFCD00011506
Clé InChI SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonyme 2, 4-Pentanedione, metal derivative
Nom IUPAC dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenyl acetylacetonate
Point de fusion 184.0°C
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: 0.31 g/100g alcohol (20°C), 1.84 g/100g benzene (20°C)
Poids de la formule 326.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenyl acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.