Learn More
Acide molybdique, ACS, MoO3 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342598 500 g 500g
11352598 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022983.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdic acid
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85 % min.
Odeur Odorless
Densité 3.1g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdic acid