Learn More
Acide molybdique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676982 100 g Flacon en plastique 100g
10686982 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.40€
    60.65€ / 100g
    Économisez 11.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdic acid
Note relative au nom p.a.
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.1
Densité 3.1000g/mL
Merck Index 15, 6326
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
Poids de la formule 161.96
Pourcentage de pureté ≥85% (MoO3)
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ''Molybdic acid''
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.