Learn More
Acide molybdique, Honeywell Fluka™
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molybdic Acid |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Pourcentage de pureté | ≥85% (MoO3 basis) |
| Qualité | Réactif ACS |
| Densité | 3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air) |