Learn More
Solstice Acide molybdique, Solstice
Code produit 15682300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15682300 500 g 500g
15672300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15682300 Fournisseur Solstice Code fournisseur 232084500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    329.97€ / 500g
    Économisez 33.03€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 85,0 % de base MoO3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdic Acid
Note relative au nom Réactif de qualité ACS, ≥85 % (sur la base de MoO3)
Forme physique Plein
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 85,0 % min
Notes de pourcentage du dosage Sur la base de MoO3
Densité 3,1 g/mL à 25 °C ; Densité de vapeur : 6,2 (contre l’air)
Formule linéaire H2MoO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 161,96 g/mol
Pourcentage de pureté ≥85 % (base MoO3)
Qualité Réactif ACS