Learn More
Acide molybdique, MoO 3 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide molybdique est utilisé comme précurseur dans la production de molybdate d’ammonium tétrahydraté et de sulfure de molybdène(IV). Le mélange d’acide molybdique et d’acide sulfurique concentré est appelé réactif de Froehde et trouve son application en chimie analytique pour la détection des alcaloïdes.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde d’ammonium dilué, l’alcali et l’ammoniac. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Molybdic acid |
| Quantité | 100 g |
| Densité | 3.1 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | MoO3 85% min |
Safety and Handling
- Molybdic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: molybdic acid