Learn More
Acide molybdique, MoO 3 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488813 2500 g 2500g
11468813 100 g 100g
11478813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10537.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide molybdique est utilisé comme précurseur dans la production de molybdate d’ammonium tétrahydraté et de sulfure de molybdène(IV). Le mélange d’acide molybdique et d’acide sulfurique concentré est appelé réactif de Froehde et trouve son application en chimie analytique pour la détection des alcaloïdes.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde d’ammonium dilué, l’alcali et l’ammoniac. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdic acid
Quantité 2500 g
Densité 3.1
Informations sur la solubilité Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min