Learn More
Momelotinib, MedChemExpress
Code produit. 16461006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16461006
Marque: Medchem Express HY10961
MedChemExpress Momelotinib (CYT387) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50a of 11 nM and 18 nM,respectively. CYT387 shows much less activity against JAK3.
Momelotinib (CYT387) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50a of 11 nM and 18 nM,respectively. CYT387 shows much less activity against JAK3.
Spécification
Nom chimique ou matériau Momelotinib
CAS 1056634-68-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H22N6O2
Quantité 200 mg
Synonyme CYT387
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (50.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)C=C1)NCC#N
Poids moléculaire (g/mol) 414.46
Poids de la formule 414.46
Pourcentage de pureté 96.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.