Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Code produit. 10482852
Click to view available options
Type de colorant:
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
TO-PRO-1 Iodide
TO-PRO-3 Iodide
Émission:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Conditionnement:
1mL
Code produit. 10482852
Marque: Invitrogen™ P3581
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
La coloration PO-PRO-1 est un contre-colorant et un indicateur de cellules mortes utile, avec une fluorescence bleue (maxima d’excitation / émission de ∽435/455 nm). Solution de 1 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 455 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
Format Tube
À utiliser avec (application) Marquage fluorescent, cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Tampon de stockage DMSO
Quantité 200 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission 435 nm
Gamme de produits PO-PRO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration
SubCellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules