Learn More
Toile Monel™ 400, maille 80 tissée à partir d’un fil de 0,14 mm (0,0055 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monel™ 400 gauze |
| Note relative au nom | 80 mesh woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire |
| Quantité | 150 x 150 mm |
| Dimensions de la maille | 80 Mesh |