Learn More
Sel sodique de monensine, 90-95,5 %
Code produit. 15494219
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 15494219
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61669.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Monensin sodium salt is used in potentiometric and spectroscopic studies of alkali metal ion complexes. Monensin (Na) is a polyether small molecule ionophore, capable of forming stable complexes to monovalent cations with specific affinity for Na+. Monensin presents a highly lipophilic scaffold around the bound ion, allowing movement of the complex through the lipid bilayer and consequent transport of the ion out of the cell. Excessive flux of ions out of the cell produces a cytotoxic effect and generates the antibiotic properties of Monensin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel sodique de monensine est utilisé dans les études potentiométriques et spectroscopiques de complexes d’ions métalliques alcalins. La monensine (Na) est un ionophore polyéther, une petite molécule capable de former des complexes stables de cations monovalents avec une affinité spécifique pour le Na+. La monensine présente un échafaudage hautement lipophile autour de l’ion lié, permettant ainsi le mouvement du complexe à travers la bicouche lipidique et le transport consécutif de l’ion hors de la cellule. Un flux excessif d’ions hors de la cellule produit un effet cytotoxique et génère les propriétés antibiotiques de la monensine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol à 50 mg/ml
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22373-78-0
Formule moléculaire C36H61NaO11
Poids moléculaire (g/mol) 692.863
Numéro MDL MFCD00077826
Clé InChI XOIQMTLWECTKJL-JXDONITHSA-M
Synonyme monensin, sodium salt, high purity, monensin sodium salt, monensin, monosodium salt, 4.5 dec-7-yl 3s,4r-3-methoxy-2-me thylpentanoic acid, sodium salt, 4-2-5-3r-5-3s,5r,6r-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyl 2h-3,4,5, 6-tetrahydropyran-2-yl-3-methyloxolan-2-yl 5s-5-ethyloxolan-2-yl 5s,8s,2r ,9r-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro, 4-2-2-ethyl-5'-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydro-2h-pyran-2-yl-3'-methyloctahydro-2,2'-bifuran-5-yl-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro 4.5 decane-7-yl-3-methoxy-2-methylpentanoic acid sodium salt, potassium 4-2-5-ethyl-5-5-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyloxan-2-yl-3-methyloxolan-2-yl oxolan-2-yl-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro 4.5 decan-7-yl-3-methoxy-2-methylpentanoate
CID PubChem 133612076
Nom IUPAC sodium ; (3S,4R)-4-[(2R,5S,7R,8S,9R)-2-[(2S,5R)-5-éthyl-5-[(2S,3R,5S)-5-[(2R,3R,5S,6S)-6-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3,5-diméthyloxan-2-yl]-3-méthyloxolan-2-yl]oxolan-2-yl]-7-hydroxy-2,8-diméthyl-1,10-dioxaspiro[4,5]décan-9-yl]-3-méthoxy-2-méthylpentanoate
SMILES CCC1(CCC(O1)C2(CCC3(O2)CC(C(C(O3)C(C)C(C(C)C(=O)[O-])OC)C)O)C)C4C(CC(O4)C5C(CC(C(O5)(CO)O)C)C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Monensin sodium salt
Point de fusion 267°C to 269°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN3462
Beilstein 4122200
Merck Index 14,6246
Informations sur la solubilité Soluble in methanol at 50mg/ml
Poids de la formule 692.86
Pourcentage de pureté 90 to 95.5%
Forme physique Poudre