Learn More
Invitrogen™ Solution de monensine eBioscience™ (1000X)
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
- La monensine est un inhibiteur du transport des protéines intracellulaires
- L’incubation des cellules cultivées avec la monensine entraîne un blocage du transport des protéines vers l’appareil de Golgi (AG) et de l’accumulation des protéines dans le réticulum endoplasmique (RE)
- La monensine est efficace pour favoriser la détection de la majorité des cytokines intracellulaires humaines et de souris ; cependant, il est conseillé aux chercheurs d’évaluer l’utilisation et l’efficacité de ce réactif ainsi que d’autres inhibiteurs de transport des protéines tels que la bréfeldine A dans leur système de dosage spécifique
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 ml |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Forme physique | Liquide |
| Type de produit | Solution de monensine |