Learn More
Invitrogen™ Monkey Osteoactivin/GPNMB ELISA Kit
Code produit. 17145819
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17145819
Marque: Invitrogen™ EP24RBX5
ELISA
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Osteoactivin/GPNMB.
La protéine codée par ce gène est une glycoprotéine transmembranaire de type I qui montre une homologie avec le précurseur du pMEL17, une protéine spécifique aux mélanocytes. La GPNMB est exprimée dans les lignées cellulaires et xénogreffes humaines à métastases faibles mais ne l’est pas dans les lignées cellulaires hautement métastatiques. La GPNMB peut être impliquée dans le retard de croissance et la réduction du potentiel métastatique. Deux variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Dchil ; DC-HIL ; ligand d’intégrine dépendante au protéoglycane à héparane sulfate associé aux cellules dendritiques ; protéine transmembranaire associée aux cellules dendritiques ; glycoprotéine (transmembranaire) nmb ; glycoprotéine nmb ; protéine similaire à la glycoprotéine nmb ; protéine non métastatique de mélanome B ; Gpnmb ; neurokinine-1 inductible par facteur de croissance hématopoïétique ; type neurokinine-1 inductible par facteur de croissance hématopoïétique ; HGFIN ; ipd ; dispersion pigmentaire de l’iris ; NMB ; Ostéoactivine ; glycoprotéine transmembranaire HGFIN ; glycoprotéine transmembranaire NMB ; UNQ1725/PRO9925
Plage de dosage 0,12 à 25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,12 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Analyse GPNMB
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min