Learn More
Invitrogen™ Monkey Osteoactivin/GPNMB ELISA Kit
Description
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Osteoactivin/GPNMB.
La protéine codée par ce gène est une glycoprotéine transmembranaire de type I qui montre une homologie avec le précurseur du pMEL17, une protéine spécifique aux mélanocytes. La GPNMB est exprimée dans les lignées cellulaires et xénogreffes humaines à métastases faibles mais ne l’est pas dans les lignées cellulaires hautement métastatiques. La GPNMB peut être impliquée dans le retard de croissance et la réduction du potentiel métastatique. Deux variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Dchil ; DC-HIL ; ligand d’intégrine dépendante au protéoglycane à héparane sulfate associé aux cellules dendritiques ; protéine transmembranaire associée aux cellules dendritiques ; glycoprotéine (transmembranaire) nmb ; glycoprotéine nmb ; protéine similaire à la glycoprotéine nmb ; protéine non métastatique de mélanome B ; Gpnmb ; neurokinine-1 inductible par facteur de croissance hématopoïétique ; type neurokinine-1 inductible par facteur de croissance hématopoïétique ; HGFIN ; ipd ; dispersion pigmentaire de l’iris ; NMB ; Ostéoactivine ; glycoprotéine transmembranaire HGFIN ; glycoprotéine transmembranaire NMB ; UNQ1725/PRO9925 |
| Plage de dosage | 0,12 à 25 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,12 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Coefficient de variation intra-dosage | <10% |
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Afficher plus |