Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA TNF alpha total platine pour humain eBioscience™
Code produit. 15406834
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15406834
Marque: Invitrogen™ BMS654
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal dirigé contre la TNF-alpha de singe
  • Anticorps monoclonal anti-TNF-alpha de singe conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon de TNF-alpha de singe lyophilisé, 3 600 U/ml après reconstitution
  • Diluant pour échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale total des singes alpha (TNFα Mk) quantifie le TNFα Mk dans le sérum ou le milieu de culture cellulaire de singe (babouin, cynomolgote).Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFα de singe naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour le TFNα de singe est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P59695, P79337
Plage de dosage 28,1-1,800 U/ml
Sensibilité du dosage 6,0 U/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Babouin, singe cynomolgus
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 100126739, 102139631
Symbole de gène(s) EGK_14705,TNF-ALPHA
Coefficient de variation inter-dosage 8%
Coefficient de variation intra-dosage 8
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme La cachectine, facteur de nécrose tumorale alpha, DIF
Cible Babouin, singe cynomolgus
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche