Learn More
Phosphate mono-n-dodécyle, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045774
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11322727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11941.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266.32 g/mol
mono-n-Dodecyl phosphate is a lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand which serves as a specific agonist at EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) and antagonist at EDG-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate mono-n-dodécyle est un ligand récepteur de l’acide lysophosphatidique (LPA) qui sert d’agoniste spécifique à l’EDG- 4(LPA2) (EC50 =700nM) et d’antagoniste à l’EDG-7
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-35-2
Formule moléculaire C12H27O4P
Poids moléculaire (g/mol) 266.32
Numéro MDL MFCD00013946
Clé InChI TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
CID PubChem 75816
Nom IUPAC Dihydrogénophosphate de dodécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau mono-n-Dodecyl phosphate
Point de fusion 39°C to 45°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1710518
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 266.32
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique