Learn More
Monobenzyléthylènediamine, Mikromol™
Code produit 30050667
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050667 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050667 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0513.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Monobenzyléthylènediamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monobenzylethylendiamine
CAS 9-4-4152
Noms d’analytes ou de composants Monobenzylethylendiamine
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C9 H14 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP), Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
SMILES NCCNCc1ccccc1
Nom IUPAC N'-benzyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 150.1157 g/mol