Learn More
Molecular Probes™ Monobromobimane (mBBr), 25 mg
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Le monobromobimane est essentiellement non fluorescent jusqu’à ce qu’il soit conjugué, réagit facilement avec plusieurs thiols de faible poids moléculaire, notamment le glutathion, la N-acétylcystéine, la mercaptopurine, les peptides et les thiols plasmatiques. Le conjugué de glutathion du monobromobimane possède des maxima d’absorption/émission maximales ∼ 394/490 nm.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | Monobromobimane |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Émission | 490 |