Learn More
Invitrogen™ Monochlorobimane (mBCI)
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Monochloromobimane : essentiellement non fluorescent jusqu’à ce qu’il soit conjugué, réagit facilement avec plusieurs thiols de faible poids moléculaire, notamment le glutathion, la N-acétylcystéine, la mercaptopurine, les peptides et les thiols plasmatiques. Le conjugué de glutathion du monochlorobimane possède des absorptions/émissions maximales ∼ 394/490 nm.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | Monochlorobimane |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Émission | 490 |