Learn More
Monocrotaline, MedChemExpress
Code produit. 16449136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16449136
Marque: Medchem Express HYN0750
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Monocrotaline
CAS 315-22-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H23NO6
Quantité 100 mg
Synonyme Crotaline
Informations sur la solubilité DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Poids de la formule 325.36
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.