Learn More
Solution de monoéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12932155 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12932155 500 mL Flacon 500mL
12912155 100 mL Flacon 100mL
12922155 250 mL Flacon 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12932155 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 028 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 13.34€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
SMILES NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Monoethanolamine
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL