Learn More
Fumarate de monoéthyle, Mikromol™
Description
fumarate de monoéthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monoethyl Fumarate |
| CAS | 5-4-2459 |
| Noms d’analytes ou de composants | Monoethyl Fumarate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H8 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (2E)-2-Butenedioic acid 1-ethyl ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, Fumaric acid, ethyl ester (6CI,7CI), Fumaric acid, monoethyl ester (8CI), (E)-4-Ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, Ethyl hydrogen fumarate, Monoethyl fumarate, Monoethyl fumerate, Monoethyl trans-2-butenedioate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (E)-4-éthoxy-4-oxobut-2énoïque |
| Afficher plus |