Learn More
Monomethyl auristatin E, MedChemExpress
Code produit. 16406656
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16406656
Marque: Medchem Express HY15162
MedChemExpress Monomethyl auristatin E (MMAE; SGD-1010) is a synthetic derivative of dolastatin 10 and functions as a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization. MMAE is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) to treat several different cancer types.
Monomethyl auristatin E (MMAE
Spécification
Nom chimique ou matériau Monomethyl auristatin E
Forme physique Powder
CAS 474645-27-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H67N5O7
Synonyme MMAE SGD-1010 Vedotin
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 717.98
Poids de la formule 717.98
Pourcentage de pureté 97.54%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.