Learn More
Agitateur pour plaque de microtitration magnétique Monoshake™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermo Scientific™ Monoshake est un agitateur de plaque de microtitration magnétique sans usure ; pour une utilisation directe sur la paillasse de laboratoire.Monoshake convient pour l’agitation de plaques de microtitration à 96 et 384 puits.
- Mouvements d’agitation puissants de 100 à 2 000 tr/min
- Gain de place, encombrement légèrement supérieur à celui d’une plaque de microtitration
- Commande directe avec régulateur de vitesse intégré
- Position zéro à centrage automatique pour un fonctionnement sûr et sans surveillance
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 100 à 2 000 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C à 80 % de HR |
| Amplitude | 2 mm |
| Capacité | Microplaque |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Poids à l’expédition (métrique) | 2,1 kg |
| Description | Monoshake, avec alimentation électrique |
| Nbre de positions | 1 |